Learn More
Complanatuside, MedChemExpress
Código de producto. 16489218
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16489218 10 mg 10 miligramos
16421638 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 16489218
Marca: Medchem Express HYN1444
MedChemExpress Complanatuside is a flavonoid found in the traditional Chinese medicine Semen Astragali Complanati.
Complanatuside is a flavonoid found in the traditional Chinese medicine Semen Astragali Complanati.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Complanatuside
CAS 116183-66-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32O16
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.12 mM)
SMILES O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)=C(C3=CC=C(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)C=C3)OC5=CC(OC)=CC(O)=C15
Peso molecular (g/mol) 624.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death