Learn More
UVP Lámpara UV compacta
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Dimensiones (L x An) | 198 x 71 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Longitud (métrico) | 198 mm |
| Material | Plástico |
| Modelo | UVL-21 |
| Anchura (métrico) | 71 mm |
| Mostrar más |