Learn More
Nabertherm™ Horno tubular compacto
Código de producto. 15476742 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Diámetro interior (métrico):
100 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Codice prodotto. Temperatura (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15476742 1200 °C 120 mm cada uno
15446592 1200 °C 100 mm cada uno
15466742 1300 °C 120 mm cada uno
15486602 1300 °C 100 mm cada uno
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15476742
Marca: Nabertherm™ R321B2AN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Equipado con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y dos conectores de fibra. El horno tubular compacto Nabertherm™ incluye el controlador B 410.
Los hornos tubulares compactos con sistemas de control integrados se pueden utilizar de forma universal para muchos procesos.
  • Excelente relación precio-rendimiento.
  • También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío).
  • Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
  • Diseño de zona única de serie con controlador B 410
  • Cinco programas y cuatro rampas libremente programables, controlador C 450 con 10 programas ajustables libremente y 20 segmentos o controlador P480 con 50 programas ajustables libremente y 40 segmentos para el funcionamiento en tres zonas.
  • Diseño de tres zonas disponible en los modelos de > 250 mm con controlador P480 opcional
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Specifica
Tipo de controlador B410
Zona calentada 500 mm
Temperatura (métrico) 1200 °C
Diámetro interior (métrico) 120 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.