Learn More
Nabertherm™ Horno tubular compacto
Código de producto. 15466742 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Diámetro interior (métrico):
100 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15466742 1300 °C 120 mm cada uno
15446592 1200 °C 100 mm cada uno
15476742 1200 °C 120 mm cada uno
15486602 1300 °C 100 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15466742
Marca: Nabertherm™ R321B3AN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Equipado con un tubo de trabajo estándar de cerámica C 530 y dos conectores de fibra. El horno tubular compacto Nabertherm™ incluye el controlador B 410.
Los hornos tubulares compactos con sistemas de control integrados se pueden utilizar de forma universal para muchos procesos.
  • Excelente relación precio-rendimiento.
  • También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío).
  • Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
  • Diseño de zona única de serie con controlador B 410
  • Cinco programas y cuatro rampas libremente programables, controlador C 450 con 10 programas ajustables libremente y 20 segmentos o controlador P480 con 50 programas ajustables libremente y 40 segmentos para el funcionamiento en tres zonas.
  • Diseño de tres zonas disponible en los modelos de > 250 mm con controlador P480 opcional
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Especificaciones
Tipo de controlador B410
Zona calentada 500 mm
Temperatura (métrico) 1300 °C
Diámetro interior (métrico) 120 mm