Learn More
Nabertherm Horno de tubo compacto serie RD
Código de producto. p-7160802 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1100 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura (métrico) unitSize
15589582 1100 °C cada uno
15599582 1300 °C cada uno
2 options
Código de producto. 15589582
Marca: Nabertherm RD30A171A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Equipados con un tubo de trabajo cerámico C 530 estándar y dos tapones de fibra, tienen una relación precio / rendimiento inmejorable. Las unidades cuentan con exteriores de acero inoxidable texturizados sin óxido.
  • Temperatura máxima: 1100 °C o 1300 °C
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
  • Diámetro interior del tubo: 30 mm, longitud calentada: 200 mm
  • Tubo de trabajo de cerámica C 530, material que incluye dos tapones de fibra de serie
  • Termopar tipo K (1100 °C) o tipo S (1300 °C)
  • Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento silencioso de la calefacción
  • Los cables calefactores enrollados directamente alrededor del tubo de trabajo dan como resultado tasas de calentamiento muy rápidas
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Temperatura (métrico) 1100 °C
Control de temperatura R7
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 200 x 300 x 350 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Peso (métrico) 12 kg