Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador P580
Código de producto. p-7236235 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
120 mm
170 mm
Zona calentada:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Zona calentada Temperatura (métrico) unitSize
17398079 50 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17308089 50 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17358089 120 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17368089 120 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17318099 170 mm 750 mm 1200 °C cada uno
17328099 170 mm 750 mm 1300 °C cada uno
17378099 170 mm 1000 mm 1200 °C cada uno
7 options
Código de producto. 17398079
Marca: Nabertherm™ R252W2AN3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rendimiento inmejorable.
  • Excelente relación precio-rendimiento
  • También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
  • Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
  • Controlador P580 con 50 programas ajustables libremente y 40 segmentos para el funcionamiento en tres zonas
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Especificaciones
Tipo de controlador P580
Zona calentada 500 mm
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno tubular compacto
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 670 x 340 x 508 mm
Longitud (métrico) 700 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 50 mm