Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador C550
Código de producto. 17358099 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
120 mm
170 mm
Zona calentada:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Zona calentada Temperatura (métrico) unitSize
17358099 170 mm 1000 mm 1200 °C cada uno
17338079 50 mm 250 mm 1200 °C cada uno
17348079 50 mm 250 mm 1300 °C cada uno
17378079 50 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17388079 50 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17338089 120 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17348089 120 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17398089 170 mm 750 mm 1200 °C cada uno
17308099 170 mm 750 mm 1300 °C cada uno
17368099 170 mm 1000 mm 1300 °C cada uno
10 options
Código de producto. 17358099
Marca: Nabertherm™ R572O2AN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rendimiento inmejorable.
  • Excelente relación precio-rendimiento
  • También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
  • Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
  • Cinco programas y cuatro rampas libremente programables, el controlador C 550 con 10 programas libremente ajustables y 20 segmentos
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Especificaciones
Tipo de controlador C550
Zona calentada 1000 mm
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno tubular compacto
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1170 x 460 x 628 mm
Longitud (métrico) 1400 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 170 mm