Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador C550
Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
120 mm
170 mm
Zona calentada:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Excelente relación precio-rendimiento
- También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
- Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
- Cinco programas y cuatro rampas libremente programables, el controlador C 550 con 10 programas libremente ajustables y 20 segmentos
- Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
- Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
- Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C550 |
| Zona calentada | 500 mm |
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Tipo | Horno tubular compacto |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 670 x 410 x 578 mm |
| Longitud (métrico) | 700 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 120 mm |