Learn More
Nabertherm™ Horno de tubo compacto con controlador C550
Product Code. 17338089 Shop All Nabertherm Products
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo de proceso (métrico):
50 mm
120 mm
170 mm
Zona calentada:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatura (métrico):
1200 °C
1300 °C
Unit Size:
cada uno
Product Code. Diámetro del tubo de proceso (métrico) Zona calentada Temperatura (métrico) unitSize
17338089 120 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17338079 50 mm 250 mm 1200 °C cada uno
17348079 50 mm 250 mm 1300 °C cada uno
17378079 50 mm 500 mm 1200 °C cada uno
17388079 50 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17348089 120 mm 500 mm 1300 °C cada uno
17398089 170 mm 750 mm 1200 °C cada uno
17308099 170 mm 750 mm 1300 °C cada uno
17358099 170 mm 1000 mm 1200 °C cada uno
17368099 170 mm 1000 mm 1300 °C cada uno
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17338089
Brand: Nabertherm™ R322O2AN
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estos hornos de tubo compactos con sistemas de control integrados pueden usarse universalmente para muchos procesos.Equipados con un tubo de trabajo estándar de cerámica C530 y dos tapones de fibra, estos hornos tubulares tienen una relación precio / rendimiento inmejorable.
  • Excelente relación precio-rendimiento
  • También se puede equipar con un sistema de suministro de gas 1 (sin funcionamiento por vacío) y un sistema de suministro de gas 2 (para funcionamiento por vacío)
  • Temperatura máxima a 1200 °C o 1300 °C
  • Cinco programas y cuatro rampas libremente programables, el controlador C 550 con 10 programas libremente ajustables y 20 segmentos
  • Diámetro exterior del tubo de 50 a 170 mm, longitud calentada de 250 a 1000 mm
  • Carcasa doble fabricada con láminas de acero inoxidable texturizado
  • Aislamiento fabricado en material de fibra no clasificado
Specifications
Tipo de controlador C550
Zona calentada 500 mm
Temperatura (métrico) 1200 °C
Tipo Horno tubular compacto
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 670 x 410 x 578 mm
Longitud (métrico) 700 mm
Diámetro del tubo de proceso (métrico) 120 mm