Learn More
- Home
- Products
- Estufas y hornos
- Hornos
- Hornos tubulares
- Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Código de producto. p-7187348 Tienda Nabertherm Productos| Código de producto. | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | Tipo de controlador | Temperatura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15456582 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | cada uno |
| 15486592 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | cada uno |
| 15486582 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | cada uno |
| 15416602 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | cada uno |
| 15466732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1200 °C | cada uno |
| 15496732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1300 °C | cada uno |
| 15486742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1200 °C | cada uno |
| 15496742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1300 °C | cada uno |
| 15406742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1200 °C | cada uno |
| 15416742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1300 °C | cada uno |
| 15456592 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | cada uno |
| 15416622 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | cada uno |
| 15426742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | cada uno |
| 15436742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1300 °C | cada uno |
| 15406592 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1200 °C | cada uno |
| 15466632 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1300 °C | cada uno |
| 15426592 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | cada uno |
| 15476642 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | cada uno |
| 15446742 | 1170 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | cada uno |
Código de producto. 15456582
Marca: Nabertherm™ R151C2AN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Sólo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | C450 |
| Zona calentada | 250 mm |
| Temperatura (métrico) | 1200 °C |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 434 x 340 x 508 mm |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Diámetro del tubo de proceso (métrico) | 50 mm |