Learn More
Hanna Instruments™ Termohigrómetro compacto
Click to view available options
Incluye:
con sonda de registro de datos de calibración
con sonda de registro de datos de calibración y punto de rocío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termohigrómetro compacto |
| Resolución | 0,1 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 60 °C |
| Exactitud de temperatura | ± 3 °C |
| Resolución de temperatura | 0,1 °C |
| Peso (métrico) | 340 g |
| Requisitos eléctricos | 9V |
| Tensión | 9 V |
| Incluye | con sonda de registro de datos de calibración |