Learn More
Hanna Instruments™ Termohigrómetro compacto
Código de producto. 11647060
Change view
Click to view available options
Incluye:
con sonda de registro de datos de calibración
con sonda de registro de datos de calibración y punto de rocío
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11647060 con sonda de registro de datos de calibración y punto de rocío cada uno
10535709 con sonda de registro de datos de calibración cada uno
2 options
Código de producto. 11647060
Marca: Hanna Instruments™ HI9565
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro compacto
Resolución 0,1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C
Exactitud de temperatura ± 3 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Peso (métrico) 340 g
Requisitos eléctricos 9V
Tensión 9 V
Incluye con sonda de registro de datos de calibración y punto de rocío