Learn More
Edmund Bühler™ Agitador compacto digital KS 15 A
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 30 a 420 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Control programable con pantalla digital para tareas de agitación reproducibles
- Capacidad de carga: 15 kg sobre una plataforma de agitación de 400 x 300 mm
- Incluye dispositivo básico sin placa de agitación ni sistema de gradillas
Capacidad de carga:
- Matraces Erlenmeyer de 100 ml: 20 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 250 ml: 12 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 500 ml: 6 unidades
- Matraces Erlenmeyer de 1000 ml: 4 unidades
- Embudos de separación de 250 ml: 1 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 17 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 15 kg |
| Intervalo de velocidad | De 30 a 420 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 50 °C |
| Admite | 20 matraces Erlenmeyer de 10 mL, 12 matraces Erlenmeyer de 250 mL, 6 matraces Erlenmeyer de 500 mL, 4 matraces Erlenmeyer de 1000 mL y 3 embudos de separación de 250 mL |
| Tipo de producto | Agitador compacto |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 490 mm |
| Mostrar más |