Learn More
Digi-Sense Compact PFA-Coated Thermocouple Probe, Grounded d
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Temperatura (métrico):
De -200 °C a +204 °C
De -200 °C a +232 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Sonda de acero inoxidable 304 para líquidos, gases, productos semisólidos
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±3.6°F (±2.0°C), or ±0.4% of reading above 32°F (0°C); ±0.8% of reading below 32°F (0°C) |
| Tiempo de análisis | ≥2 sec. |
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +232 °C |
| Tipo | Sonda de termopar |
| Modelo | Type T |
| máx. (imperial) | -328°F to +449.6°F |
| Longitud (imperial) | 4.5 in. |
| Longitud (métrico) | 11,43 cm |