Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PCD
Click to view available options
Capacidad:
250 g
350 g
2500 g
3500 g
6000 g
10 kg
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Balanza de laboratorio con plataforma separada: Ideal para trabajos en cajas de manipulación con guantes o campana extractora. Especialmente práctica para el pesaje de sustancias tóxicas, volátiles o contaminantes
- Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
- Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
- Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
- Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6000 g |
| Legibilidad | 0,1 g |
| Linealidad | 0.3 g |
| Repetibilidad | 0.1 g |
| Tipo | Compact Precision Balance |
| Longitud de la cubeta (métrico) | 160 mm |
| Anchura de la cubeta (métrico) | 160 mm |
| Requisitos eléctricos | Universal Mains Adapter |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.