Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PCB
Código de producto. 17391683
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
100 g
350 g
1000 g
3500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
17391683 3500 g cada uno
17321683 1000 g cada uno
17311683 100 g cada uno
17381683 350 g cada uno
4 options
Código de producto. 17391683
Marca: Kern Sohn PCB 35002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The standard balance ideal for use in the laboratory.
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
  • Pesajes de más / menos
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 3500 g
Legibilidad 0.01 g
Linealidad 0.05 g
Repetibilidad 0.02 g
Tipo Compact Precision Blanace
Longitud de la cubeta (métrico) 130 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 130 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter