Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PCB
Código de producto. 17311683
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
100 g
350 g
1000 g
3500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
17311683 100 g cada uno
17321683 1000 g cada uno
17391683 3500 g cada uno
17381683 350 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17311683 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor PCB 1003
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
The standard balance ideal for use in the laboratory.
  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m2, o similar
  • Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
  • Pesajes de más / menos
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 100 g
Legibilidad 0.001 g
Linealidad 0.003 g
Repetibilidad 0.001 g
Tipo Compact Precision Blanace
Longitud de la cubeta (métrico) 81 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 81 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter