Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio EWJ
Código de producto. 17371613
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
300 g
600 g
3000 g
6000 g
Tipo:
Balanza de precisión compacta
Balanza de precisión compacta con gran pantalla de vidrio
Balanza de precisión compacta sin interfaz USB
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo unitSize
17371613 3000 g Balanza de precisión compacta cada uno
17351613 300 g Balanza de precisión compacta cada uno
17361613 300 g Balanza de precisión compacta con gran pantalla de vidrio cada uno
17301623 6000 g Balanza de precisión compacta cada uno
17311623 6000 g Balanza de precisión compacta sin interfaz USB cada uno
17381613 600 g Balanza de precisión compacta cada uno
17391613 600 g Balanza de precisión compacta sin interfaz USB cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17371613 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor EWJ 30002
High-quality precision balance with automatic internal adjustment, also with EC type approval.
  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Ajuste automático interno temporizado cada 2 h. Alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 3000 g
Legibilidad 0.01 g
Linealidad 0.05 g
Tipo Balanza de precisión compacta
Longitud de la cubeta (métrico) 135 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 135 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter