Learn More
Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio 440
Código de producto. 17321483
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacidad:
60 g
200 g
400 g
600 g
1000 g
4000 g
6000 g
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
17321483 1000 g 0,1 g cada uno
17371473 60 g 0,001 g cada uno
17381473 200 g 0,01 g cada uno
17391473 600 g 0,01 g cada uno
17311483 400 g 0,1 g cada uno
17341483 6000 g 0,1 g cada uno
17361483 4000 g 1 g cada uno
17371483 6000 g 1 g cada uno
8 options
Código de producto. 17321483
Marca: Kern Sohn 44045N
The classic balance ideal for use in the laboratory.
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Determinación de porcentajes: permite pesar con respecto a un valor preestablecido (el 100 %) y determinar la divergencia en % con respecto a ese valor de referencia
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
Especificaciones
Capacidad 1000 g
Legibilidad 0,1 g
Linealidad 0.2 g
Repetibilidad 0.1 g
Tipo Compact Precision Balance
Longitud de la cubeta (métrico) 130 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 130 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter