Learn More
Buerkle™ Juego de bidón y llave de paso compactos
Código de producto. p-7230567 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10058241 5 l 335 x 65 x 335 mm 1 PCS
15813954 10 L 335 x 125 x 335 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10058241
Marca: Buerkle™ 04350001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El juego de bidón compacto y llave de paso StopCock se compone del bidón compacto con casquillos de 5 l o 10 l y la llave de paso StopCock.
Juego de bidón compacto y llave de paso
  • PP, transparente
  • Cierre a prueba de manipulaciones
  • Contenedor esterilizable en autoclave (sin válvula)
  • Graduación de litros moldeada
  • Accesorio de soporte para recipiente de aluminio
Jerrican con llave, compacto, ahorro de espacio, polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo de tapón A prueba de manipulación
Color Transparent
Descripción Bidón para ahorrar espacio con llave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 65 x 335 mm
Altura con tapón (métrico) 335 mm
Incluye Prensaestopas, llave de paso de llave
Longitud (métrico) 335 mm
Material Polipropileno
Mouth Style S50 Thread
Tipo de producto Juego de bidón y llave de paso compactos
Esterilidad Non-sterile
Anchura (métrico) 65 mm