Learn More
Buerkle™ Conjunto de llaves de paso Compact y bidón Compact
Código de producto. p-7230561 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
10 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11971451 5 l 335 x 65 x 335 mm 1 PCS
15833954 10 L 335 x 125 x 335 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11971451
Marca: Buerkle™ 04353000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Material del tapón: Polipropileno
  • PP, transparente
  • Cierre a prueba de manipulaciones
  • Contenedor esterilizable en autoclave (sin válvula)
  • Graduación de litros moldeada
  • Accesorio de soporte para recipiente de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón A prueba de manipulación
Color Transparent
Descripción Bidón para ahorrar espacio con llave
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 335 x 65 x 335 mm
Graduaciones Litro moldeado
Altura con tapón (métrico) 335 mm
Incluye Llave compacta
Longitud (métrico) 335 mm
Material Polypropylene
Mouth Style S50 Thread
Tipo de producto Juego de bidón y llave de paso compactos
Esterilidad Non-sterile
Anchura (métrico) 65 mm