Descripción
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapa de plástico para modelos Compact S |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™ |
| Iluminación | LED |
| Material | Plástico |
| Tipo | Accesorio, tapa |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 86 x 122 x 40 mm (3,4 x 4,8 x 1,6 in) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.