Learn More
Thermo Scientific™ Aislante de calor (4 bloques)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos Thermo Scientific™
Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Aislante de calor para 4 bloques |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™ |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Accesorio, aislante térmico |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 36 x 108 x 72 mm (1,4 x 4,3 x 2,8 in) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.