Learn More
Thermo Scientific™ Aislante de calor (2 bloques)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
107 x 143 x 80 mm (4,2 x 5,6 x 3,2 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Aumente las capacidades de las aplicaciones con distintos accesorios para los baños secos/termobloques compactos Thermo Scientific™
Garantía: 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Aislante de calor para 2 bloques |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™ |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Accesorio, aislante térmico |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 107 x 143 x 80 mm (4,2 x 5,6 x 3,2 in) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.