Descripción
Aumente las capacidades de sus aplicaciones con distintos accesorios para los calefactores para baños secos/bloques compactos Thermo Scientific&
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Bloque de placa de fondo plano de 96 pocillos |
| Capacidad (métrico) | 0,2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Termobloques/baños secos compacto Thermo Scientific™ |
| Iluminación | LED |
| No. of Places | 96 |
| Tipo | Bloque |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 108 x 72 x 18 mm (4,3 x 2,8 x 0,7 in) |
| Fondo (métrico) | 13 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.