Learn More
Socorex™ Dispensador compacto modelo 501
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 ml
De 0,4 a 5 ml
De 1 a 10 ml
De 1 a 30 ml
Incrementos:
0,1 mL
0,2 mL
1,0 mL
Volumen del depósito (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Materiales químicamente inertes
• Frasco con cuello ancho para el relleno fácil
• Robusto
• Piezas exteriores de PPS que alia resistencia mecánica y química.
• Frasco con cuello ancho para el relleno fácil
• Robusto
• Piezas exteriores de PPS que alia resistencia mecánica y química.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador compacto |
| Volumen (métrico) | De 0,4 a 5 ml |
| Incrementos | 0,2 mL |
| Modelo | 501 |
| Volumen del depósito (métrico) | 1000 mL |
| Garantía | 2 años |