Learn More
Socorex™ Dispensador compacto modelo 501
Código de producto. 10004590
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 ml
De 0,4 a 5 ml
De 1 a 10 ml
De 1 a 30 ml
Incrementos:
0,1 mL
0,2 mL
1,0 mL
Volumen del depósito (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Volumen del depósito (métrico) unitSize
10004590 De 0,4 a 5 ml 0,2 mL 1000 mL cada uno
10024600 De 1 a 10 ml 0,2 mL 2000 mL cada uno
10596712 De 0,2 a 2 ml 0,1 mL 250 mL cada uno
10516912 De 0,4 a 5 ml 0,2 mL 500 mL cada uno
10517102 De 1 a 10 ml 0,2 mL 1000 mL cada uno
10339840 De 1 a 30 ml 1,0 mL 2000 mL cada uno
6 options
Código de producto. 10004590
Marca: Socorex™ 501.051
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Materiales químicamente inertes
• Frasco con cuello ancho para el relleno fácil
• Robusto
• Piezas exteriores de PPS que alia resistencia mecánica y química.
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador compacto
Volumen (métrico) De 0,4 a 5 ml
Incrementos 0,2 mL
Modelo 501
Volumen del depósito (métrico) 1000 mL
Garantía 2 años