Learn More
Digi-Sense™ Multímetros digitales compactos
Código de producto. p-7114301
Click to view available options
Modelo:
Intervalo automático
Intervalo manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15850046
Marca: Digi-Sense™ 2025050
Includes
Batería
Diseño compacto con tensión sin contacto
  • CAT III 600 V
  • Disponible en versiones de intervalo automático y manual
  • La pantalla brillante con retroiluminación tiene dígitos altos de 27,94 mm (1,1 pulgadas)
  • Detector de tensión sin contacto integrado
  • La carcasa está hecha de plástico moldeado doble
  • Mantenga pulsado el botón para sondear sin ver continuamente la pantalla
Garantía
2 años
Especificaciones
Tipo de producto Multímetro digital
Para utilizar con (equipo) Electrical Equipment
Longitud (imperial) 5,875 in
Longitud (métrico) 15 cm
Tensión 600 V
Amperaje De 0 a 10 A (solo CC)
Certificaciones/conformidad CAT II 2000 V, grado de contaminación 2, CAT III 600 V
Color Azul/gris
Para utilizar con (aplicación) Eléctrico, industrial, de laboratorio, HVAC e I+D.
Altura (imperial) 1,875 in
Altura (métrico) 4,8 cm
Incluye Cables de prueba, batería de 9 V y maletín de transporte.
Modelo Intervalo manual
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 7 cm