Learn More
Thermo Scientific™ Mini rotador digital compacto
Código de producto. 15278844 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Conjunto de cables con distintos enchufes
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15278844
Marca: Thermo Scientific™ 88880026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disfrute de la máxima flexibilidad y de una alta calidad con este agitador rotativo/agitador compacto y fácil de usar, con una mezcla orbital suave y silenciosa para vasos de precipitados, matraces, tubos, placas y mucho más.—
Realize maximum flexibility and high quality with the easy-to-use Thermo Scientific™ Compact Digital Mini Rotator/Shaker, which provides smooth, quiet orbital mixing for beakers, flasks, tubes, dishes and more. Choose from 5 different top options to customize unit to meet exact application needs. PID control ensures consistent and smooth orbital motion, with digital speed control from 50-300rpm. Display both current and set RPM simultaneously. Timer Range: Continuous or 1min to 99hrs 59min. Compact design ideal for placing in incubators (non-CO2), chambers, and refrigerators (2° to 60°C).
Control digital de velocidad: de 50 a 300 rpm, intervalo de tiempo: continuo o de 1 min a 99 h 59 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 13 mm (0.51 pulg)
Capacidad portante (métrico) 4 kg
Exactitud del control de velocidad De ± 5 rpm a 100 rpm
Intervalo de velocidad De 50 a 300 rpm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión De 100 a 240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 60 °C
Tipo de producto Rotador
Capacidad portante (imperial) 8.8 lb.
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de tapón Conjunto de cables con distintos enchufes
Intervalo de temperatura (imperial) De 39,2 °F a 140 °F
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 334 x 276 x 130 mm (13 x 10.9 x 5.1 pulg)
Altura (imperial) 5,1 in
Altura (métrico) 130 mm
Longitud (imperial) 13 in
Longitud de la plataforma (imperial) 9.8 in.
Longitud (métrico) 334 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 250 mm
Anchura (imperial) 10.9 in.
Anchura de la plataforma (imperial) 9.8 in.
Anchura (métrico) 276 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 250 mm
Peso con embalaje (imperial) 17.6 lb.
Peso con embalaje (métrico) 8 kg
Tipo de controlador Control de retroalimentación por PID
Modelo Compact Digital Mini Rotator
Pantalla Digital
Intervalo del temporizador De 1 min a 99:59 h, continuo
Garantía y oferta de servicio 2 años
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.