Descripción
Aproveche la eficacia de nuestro agitador de microplacas digital compacto Thermo Scientific™, con capacidad para agitar hasta cuatro microplacas en un ciclo.
- La pantalla digital facilita la visualización
- Intervalo del temporizador: Continuo o de 1 minuto a 99 horas 59 minutos
- Apagado automático por sobrecarga: 4.4 kg (9.7 lb)
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3 mm (0.12 pulg) |
| Capacidad portante (métrico) | 4 kg |
| Exactitud del control de velocidad | De ± 15 rpm a 500 rpm |
| Intervalo de velocidad | De 150 a 1200 rpm |
| Requisitos eléctricos | De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz |
| Tensión | De 100 a 240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 60 °C |
| Tipo de producto | Agitador |
| Capacidad portante (imperial) | 8.8 lb. |
| Tipo de tapón | Conjunto de cables con distintos enchufes |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.