Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Comodius
Código de producto. 15918131
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15918131 39 1 par
15928131 40 1 par
15938131 41 1 par
15948131 42 1 par
15958131 43 1 par
15968131 44 1 par
15978131 46 1 par
15988131 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15918131 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM10207039
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pala de cuero de grano entero de alta calidad y forro de napa. Diseñado exclusivamente para ajustes semiortopédicos, en particular cuando se requieren plantillas personalizadas.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Vibram™ Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Comodius
Material de revestimiento Cuero de napa de grano entero
Material Cuero
Tamaño 39
Material del dedo del pie Aluminio