Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de cables de comunicación RS232/RS485 de 25 pies
Código de producto. 11650991 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
5 ft Cable de interfaz
Cable de interfaz de 1,8 m
Cable de interfaz de 5 m
Placa de expansión para comunicaciones
Software
Para utilizar con (equipo):
Baño o enfriador de recirculación Thermo Scientific™
Baños de circulación refrigerados/calefactados Thermo Scientific™
Interfaz de comunicaciones RS-232; PC con Windows
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
11650991 Cable de interfaz de 1,8 m Baños de circulación refrigerados/calefactados Thermo Scientific™ cada uno
11608048 Software Interfaz de comunicaciones RS-232; PC con Windows cada uno
11660991 5 ft Cable de interfaz Baños de circulación refrigerados/calefactados Thermo Scientific™ cada uno
10252278 Cable de interfaz de 5 m Baños de circulación refrigerados/calefactados Thermo Scientific™ cada uno
10765689 Placa de expansión para comunicaciones Baño o enfriador de recirculación Thermo Scientific™ cada uno
5 options
Código de producto. 11650991
Marca: Thermo Scientific™ 1600033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice la eficacia de su dispositivo de control de la temperatura con la conectividad de control de temperatura Thermo Scientific™ y los accesorios de monitorización.
Conecte su solución de control de temperatura Thermo Scientific a su aplicación.
  • Disponible para dispositivos de control de temperatura equipados con comunicaciones
  • Diseñado para funcionar con su enfriador de recirculación Thermo Scientific o con baño equipado con comunicaciones
  • Disponible en tamaños habituales aptos para las conexiones de sus dispositivos y con la interfaz de su proceso
  • No dude más a la hora de encontrar piezas que se adapten a las conexiones de su baño o enfriador de recirculación
Software basado en Windows  NEScom ™Thermo Scientific™
  • Proporciona control remoto de las unidades Thermo Scientific equipadas con un Interfaz de comunicaciones RS-232
  • Seleccione los límites de las alarmas de temperatura superior e inferior y haga un seguimiento del estado del sistema con una alarma
  • Registre los resultados en un gráfico seleccionable por el usuario
  • Seleccione entre iconos intuitivos de productos
  • Crear gráficos y cuadros
  • Configure fácilmente las funciones con el tiempo
  • Vea ventanas emergentes de alarmas que muestran errores
  • Vea una pantalla de controlador virtual
  • Solo compatible con PC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Comunicaciones USB
Para utilizar con (equipo) Baños de circulación refrigerados/calefactados Thermo Scientific™
Tipo Cable de interfaz de 1,8 m