missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Common gamma Chain/IL-2 R gamma Antibody (633162), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB2842PECY7
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Common gamma Chain/IL-2 R gamma Monoclonal antibody specifically detects Common gamma Chain/IL-2 R gamma in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| Common gamma Chain/IL-2 R gamma | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 633162 | |
| Flow Cytometry | |
| CD132, CD132 antigen, CIDX, combined immunodeficiency, X-linked, common cytokine receptor gamma chain, common gamma-chain, cytokine receptor common subunit gamma, gamma(c), IL-2 receptor subunit gamma, IL-2R subunit gamma, IL-2RG, IMD4, interleukin 2 receptor, gamma, Interleukin-2 receptor subunit gamma, p64, SCIDX, SCIDX1, severe combined immunodeficiency | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf21-derived recombinant human Common gamma Chain/IL-2 gamma , Leu23-Asn254, Accession # P31785 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 3561 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido