missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Antibody (3E12), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30151931 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30151931

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP312039CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Common gamma Chain/IL-2 R gamma Monoclonal antibody specifically detects Common gamma Chain/IL-2 R gamma in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 3E12
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD132, CD132 antigen, CIDX, combined immunodeficiency, X-linked, common cytokine receptor gamma chain, common gamma-chain, cytokine receptor common subunit gamma, gamma(c), IL-2 receptor subunit gamma, IL-2R subunit gamma, IL-2RG, IMD4, interleukin 2 receptor, gamma, Interleukin-2 receptor subunit gamma, p64, SCIDX, SCIDX1, severe combined immunodeficiency
Especie del huésped Rat
Inmunógeno This antibody was raised by immunising Lewis rats with transfected rat myeloma cell line YB2/0, expressing murine cytoplasmic-tailless IL-2R common gamma-chain (YB2/0-myt).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3561
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.