Learn More
Ark Plas Products™ Conectores en T dentados de grado comercial
Código de producto. p-8000344
Change view
Click to view available options
Forma:
Forma de T
Tamaño de puerto:
Manguera de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulg.
Manguera de 1/4 x 1/4 x 1/4 pulg.
Manguera de 1/8 x 1/8 x 1/8 pulg.
Manguera de 3/16 x 3/16 x 3/16 pulg.
Manguera de 3/32 x 3/32 x 3/32 pulg.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma Tamaño de puerto unitSize
11861070 Forma de T Manguera de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulg. paquete de 25
11731956 Forma de T Manguera de 1/4 x 1/4 x 1/4 pulg. 25 PCS
11881070 Forma de T Manguera de 1/8 x 1/8 x 1/8 pulg. 25 PCS
11721956 Forma de T Manguera de 3/16 x 3/16 x 3/16 pulg. 25 PCS
11841130 Forma de T Manguera de 3/32 x 3/32 x 3/32 pulg. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11861070 Proveedor Ark Plas Products™ N.º de proveedor CEA33PR0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos conectores para una amplia variedad de aplicaciones. Los conectores en T dentados de grado comercial Ark Plas Products™ se han diseñado como alternativa económica con un rendimiento de primera calidad.
  • Económicos y fiables
  • Hasta 8,6 bar (125 psi) sin abrazadera
  • Contienen material reciclado
  • Disponibles en nailon natural o polipropileno natural
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Para tubos de polipropileno corrugado
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Manguera de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulg.
Forma Forma de T
Color Natural
Presión máxima Hasta 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Conector en T dentado