Learn More
Ark Plas Products™ Conectores en T dentados de grado comercial
Código de producto. 11861070
Change view
Click to view available options
Forma:
Forma de T
Tamaño de puerto:
Manguera de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulg.
Manguera de 1/4 x 1/4 x 1/4 pulg.
Manguera de 1/8 x 1/8 x 1/8 pulg.
Manguera de 3/16 x 3/16 x 3/16 pulg.
Manguera de 3/32 x 3/32 x 3/32 pulg.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. Forma Tamaño de puerto unitSize
11861070 Forma de T Manguera de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulg. paquete de 25
11731956 Forma de T Manguera de 1/4 x 1/4 x 1/4 pulg. 25 PCS
11881070 Forma de T Manguera de 1/8 x 1/8 x 1/8 pulg. 25 PCS
11721956 Forma de T Manguera de 3/16 x 3/16 x 3/16 pulg. 25 PCS
11841130 Forma de T Manguera de 3/32 x 3/32 x 3/32 pulg. paquete de 25
5 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11861070
missing translation for 'mfr': Ark Plas Products™ CEA33PR0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Utilice estos conectores para una amplia variedad de aplicaciones. Los conectores en T dentados de grado comercial Ark Plas Products™ se han diseñado como alternativa económica con un rendimiento de primera calidad.
  • Económicos y fiables
  • Hasta 8,6 bar (125 psi) sin abrazadera
  • Contienen material reciclado
  • Disponibles en nailon natural o polipropileno natural
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Para tubos de polipropileno corrugado
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Manguera de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulg.
Forma Forma de T
Color Natural
Presión máxima Hasta 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Conector en T dentado
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.