Learn More
Ark Plas Products™ Conectores en T dentados de grado comercial
Código de producto. 11841130
Click to view available options
Forma:
Forma de T
Tamaño de puerto:
Manguera de 1/16 x 1/16 x 1/16 pulg.
Manguera de 1/4 x 1/4 x 1/4 pulg.
Manguera de 1/8 x 1/8 x 1/8 pulg.
Manguera de 3/16 x 3/16 x 3/16 pulg.
Manguera de 3/32 x 3/32 x 3/32 pulg.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11841130
Marca: Ark Plas Products™ CEA66PR0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estos conectores para una amplia variedad de aplicaciones. Los conectores en T dentados de grado comercial Ark Plas Products™ se han diseñado como alternativa económica con un rendimiento de primera calidad.
  • Económicos y fiables
  • Hasta 8,6 bar (125 psi) sin abrazadera
  • Contienen material reciclado
  • Disponibles en nailon natural o polipropileno natural
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 2,3 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Para tubos de polipropileno corrugado
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Manguera de 3/32 x 3/32 x 3/32 pulg.
Forma Forma de T
Color Natural
Presión máxima Hasta 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Conector en T dentado