Learn More
Ark Plas Products™ Conectores rectos de reducción dentados de grado comercial
Código de producto. 11791946
Change view
Click to view available options
Forma:
Recto
Tamaño de puerto:
Manguera de 1/4 x 5/32 pulg
Manguera de 1/8 x 1/16 pulg
Manguera de 1/8 x 3/32 pulg
Manguera de 3/16 x 1/8 pulg
Manguera de 3/16 x 3/16 pulg
Manguera de 3/8 x 1/4 pulg
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma Tamaño de puerto unitSize
11791946 Recto Manguera de 1/4 x 5/32 pulg paquete de 25
11831070 Recto Manguera de 1/8 x 1/16 pulg paquete de 25
11772585 Recto Manguera de 3/16 x 1/8 pulg 25 PCS
11851070 Recto Manguera de 1/8 x 3/32 pulg 25 PCS
11841070 Recto Manguera de 3/16 x 3/16 pulg paquete de 25
11701956 Recto Manguera de 3/8 x 1/4 pulg 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11791946 Proveedor Ark Plas Products™ N.º de proveedor CAD19PR0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estos conectores para una amplia variedad de aplicaciones. Los conectores rectos de reducción dentados de grado comercial Ark Plas Products™ se han diseñado como alternativa económica con un rendimiento de primera calidad.
  • Económicos y fiables
  • Hasta 8,6 bar (125 psi) sin abrazadera
  • Contienen material reciclado
  • Disponibles en nailon natural o polipropileno natural
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con RoHS, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.1520, certificado que confirma la ausencia de BPA, DEHP y derivados animales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 a 6,4 mm
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 39,11 mm
Para utilizar con Para tubos flexibles
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 25/paq.
Tamaño de puerto Manguera de 1/4 x 5/32 pulg
Forma Recto
Color Natural
Presión máxima Hasta 125 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Conector recto de reducción dentado