Learn More
COMMD8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16893805 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16893805 150 μL 150 microlitros
16803815 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16893805
Marca: Proteintech 252371AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene binds coiled-coil domain-containing protein 22 (CCDC22), and this complex can regulate the turnover of I-kappa-B and the activation of NF-kappa-B.
Especificaciones
Antígeno COMMD8
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica COMMD8
N.º de referencia del gen Q9NX08
Alias de gen COMM domain containing 8, COMMD8, MDS022
Símbolos de los genes COMMD8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COMMD8 Fusion Protein Ag18712
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54951
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG