missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COMMD1 Antibody (OTI2E2), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-72418AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
COMMD1 Monoclonal specifically detects COMMD1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| COMMD1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| COMMD1 | |
| Full length recombinant protein of human COMMD1 (NP_689729) produced in HEK293T cells. | |
| Signal Transduction | |
| 150684 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| OTI2E2 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
| C2orf5, COMM domain-containing protein 1, copper metabolism (Murr1) domain containing 1, copper metabolism gene MURR1, MGC27155, MURR1chromosome 2 open reading frame 5 (MURR1), Protein Murr1 | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Monkey | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido