Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 85 mm Box Height
Código de producto. 15200794 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (16)
Cajas (6)
Cajas (8)
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15200794 Cajas (8) cada uno
15210794 Cajas (12) cada uno
15220794 Cajas (16) cada uno
15230794 Cajas (10) cada uno
15240794 Cajas (15) cada uno
15280784 Cajas (6) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15200794 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE24330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
  • En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
  • Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Altura (métrico) 85 mm (caja)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 562 x 140 x 174 mm
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Admite Cajas (8)
matriz, red, conjunto 2 x 4
Material Acero inoxidable