Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
Código de producto. 15220774 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (16)
Cajas (20)
Cajas (6)
Cajas (8)
matriz, red, conjunto:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto unitSize
15220774 Cajas (15) 3 x 5 cada uno
15200764 Cajas (12) 4 x 3 cada uno
15200774 Cajas (10) 2 x 5 cada uno
15220764 Cajas (8) 2 x 4 cada uno
15240774 Cajas (20) 4 x 5 cada uno
15260754 Cajas (6) 2 x 3 cada uno
15260764 Cajas (16) 4 x 4 cada uno
15280764 Cajas (20) 5 x 4 cada uno
8 options
Código de producto. 15220774
Marca: Tenak™ TE24286
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
  • En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
  • Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Altura (métrico) 75 mm (caja)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 683 x 140 x 246 mm
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Admite Cajas (15)
matriz, red, conjunto 3 x 5
Material Acero inoxidable