Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (16)
Cajas (20)
Cajas (6)
Cajas (8)
matriz, red, conjunto:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
- Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 75 mm (caja) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 424 x 140 x 328 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Admite | Cajas (12) |
| matriz, red, conjunto | 4 x 3 |
| Material | Acero inoxidable |