Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Código de producto. 15230734 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (10)
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (20)
Cajas (24)
Cajas (25)
Cajas (28)
Cajas (30)
Cajas (9)
matriz, red, conjunto:
3 x 3
3 x 4
3 x 5
4 x 3
5 x 2
5 x 3
5 x 4
5 x 5
6 x 4
6 x 5
7 x 4
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto unitSize
15230734 Cajas (12) 4 x 3 cada uno
15250734 Cajas (15) 5 x 3 1 PCS
15230754 Cajas (25) 5 x 5 cada uno
15200734 Cajas (10) 5 x 2 cada uno
15220734 Cajas (9) 3 x 3 cada uno
15220744 Cajas (20) 5 x 4 cada uno
15240744 Cajas (24) 6 x 4 cada uno
15250754 Cajas (30) 6 x 5 cada uno
15260744 Cajas (28) 7 x 4 cada uno
15280744 Cajas (15) 3 x 5 cada uno
15290734 Cajas (12) 3 x 4 cada uno
11 options
Código de producto. 15230734
Marca: Tenak™ TE24222B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
  • En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
  • Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Incluyen cajas de cartón blancas estándar con divisores de celdas de 9 x 9
Especificaciones
Altura (métrico) 50 mm (caja)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 424 x 140 x 228 mm
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Admite Cajas (12)
matriz, red, conjunto 4 x 3
Material Acero inoxidable