Descripción
- En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
- Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 50 mm (caja) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 424 x 140 x 171 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Admite | Cajas (9) |
| matriz, red, conjunto | 3 x 3 |
| Material | Acero inoxidable |