Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
Código de producto. p-9281091 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (6)
Cajas (8)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15250864
Marca: Tenak™ TE25202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
  • En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
  • Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
  • Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
  • Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Altura (métrico) 130 mm (caja)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 562 x 140 x 268 mm
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Admite Cajas (8)
matriz, red, conjunto 2 x 4
Material Acero inoxidable