Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 130 mm Box Height
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Cajas (12)
Cajas (15)
Cajas (6)
Cajas (8)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
- Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 130 mm (caja) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 562 x 140 x 268 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Admite | Cajas (8) |
| matriz, red, conjunto | 2 x 4 |
| Material | Acero inoxidable |