Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 65 mm
Código de producto. 12497100 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas (10)
Placas (12)
Placas (14)
Placas (16)
Placas (21)
Placas (24)
Placas (28)
Placas (30)
Placas (35)
Placas (36)
Placas (8)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12497100 Placas (21) 630 x 135 x 200 mm cada uno
12407070 Placas (30) 450 x 135 x 299 mm cada uno
12407090 Placas (30) 540 x 135 x 332 mm cada uno
12407110 Placas (28) 630 x 135 x 266 mm cada uno
12417090 Placas (36) 540 x 135 x 399 mm cada uno
12417110 Placas (35) 630 x 135 x 332 mm cada uno
12447040 Placas (8) 360 x 135 x 133 mm cada uno
12457040 Placas (12) 360 x 135 x 200 mm cada uno
12467040 Placas (16) 360 x 135 x 266 mm cada uno
12467060 Placas (10) 450 x 135 x 133 mm cada uno
12477080 Placas (12) 540 x 135 x 133 mm cada uno
12487100 Placas (14) 630 x 135 x 133 mm cada uno
12497080 Placas (24) 540 x 135 x 266 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 12497100 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE35602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una gama completa de gradillas para placas de microtitulación en congeladores horizontales. Las gradillas cómodas Tenak™ para placas de microtitulación en congeladores verticales son apilables.
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
  • El espacio exterior es de 135 x 92 mm
Especificaciones
Admite Placas (21)
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Placas de microtitulación, congeladores verticales
N.° por paquete 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 630 x 135 x 200 mm
Altura (métrico) del estante 65 mm
Fondo (métrico) 630 mm
Tipo de producto Gradilla de placas de microtitulación
Estantes 21
Altura (métrico) 200 mm
matriz, red, conjunto 3 x 7
Anchura (métrico) 135 mm