Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 65 mm
Código de producto. 12477080 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas (10)
Placas (12)
Placas (14)
Placas (16)
Placas (21)
Placas (24)
Placas (28)
Placas (30)
Placas (35)
Placas (36)
Placas (8)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12477080 Placas (12) 540 x 135 x 133 mm cada uno
12407070 Placas (30) 450 x 135 x 299 mm cada uno
12407090 Placas (30) 540 x 135 x 332 mm cada uno
12407110 Placas (28) 630 x 135 x 266 mm cada uno
12417090 Placas (36) 540 x 135 x 399 mm cada uno
12417110 Placas (35) 630 x 135 x 332 mm cada uno
12447040 Placas (8) 360 x 135 x 133 mm cada uno
12457040 Placas (12) 360 x 135 x 200 mm cada uno
12467040 Placas (16) 360 x 135 x 266 mm cada uno
12467060 Placas (10) 450 x 135 x 133 mm cada uno
12487100 Placas (14) 630 x 135 x 133 mm cada uno
12497080 Placas (24) 540 x 135 x 266 mm cada uno
12497100 Placas (21) 630 x 135 x 200 mm cada uno
13 options
Código de producto. 12477080
Marca: Tenak™ TE35550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una gama completa de gradillas para placas de microtitulación en congeladores horizontales. Las gradillas cómodas Tenak™ para placas de microtitulación en congeladores verticales son apilables.
  • Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
  • Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
  • El espacio exterior es de 135 x 92 mm
Especificaciones
Admite Placas (12)
Apilables Sí
Para utilizar con (equipo) Placas de microtitulación, congeladores verticales
N.° por paquete 1 Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 540 x 135 x 133 mm
Altura (métrico) del estante 65 mm
Fondo (métrico) 540 mm
Tipo de producto Gradilla de placas de microtitulación
Estantes 12
Altura (métrico) 133 mm
matriz, red, conjunto 2 x 6
Anchura (métrico) 135 mm