Learn More
Tenak™ Gradilla cómoda para placas de microtitulación para congeladores verticales, altura de estante de 65 mm
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Placas (10)
Placas (12)
Placas (14)
Placas (16)
Placas (21)
Placas (24)
Placas (28)
Placas (30)
Placas (35)
Placas (36)
Placas (8)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
360 x 135 x 133 mm
360 x 135 x 200 mm
360 x 135 x 266 mm
450 x 135 x 133 mm
450 x 135 x 299 mm
540 x 135 x 133 mm
540 x 135 x 266 mm
540 x 135 x 332 mm
540 x 135 x 399 mm
630 x 135 x 133 mm
630 x 135 x 200 mm
630 x 135 x 266 mm
630 x 135 x 332 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Con una alerta que impide que los estantes se deslicen
- El espacio exterior es de 135 x 92 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
| matriz, red, conjunto | 4 x 7 |
| Admite | Placas (28) |
| Estantes | 28 |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Placas de microtitulación, congeladores verticales |
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 630 x 135 x 266 mm |
| Anchura (métrico) | 135 mm |
| Altura (métrico) | 266 mm |
| Mostrar más |